Learn More
Solution de sulfure de sodium, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11494739 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11494739 100 mL Inviolable 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494739 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1083901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriquée conformément aux exigences de la selon la Pharmacopée européenne. Pharm. Chapitre 4 (4.1.1) et préparé dans un établissement ISO 9001. La solution de sulfure de sodium, qualité EP, Reagecon™ est un réactif prêt à l’emploi composé de 12 g de sulfure de sodium dilué à 100 ml avec une solution aqueuse de glycérol pour une utilisation dans des titrations manuelles et automatisées.
Cette solution de sulfure de sodium est préparée en dissolvant 12 g de sulfure de sodium dans un mélange de 45 ml de solvant de 10 parties d’eau et de 29 parties de glycérol (85 %) et diluée avec ce même mélange à 100 ml.
  • Fabriqué dans un établissement conforme ISO 9001 selon l’Eur. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) directives
  • Fourni avec un certificat d’analyse et un marquage indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire H18Na2O9S
Numéro MDL MFCD00149184
Synonyme Disodium sulphide nonahydrate
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Poids de la formule 240.2g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 12g/100mL
Odeur Hydrogen sulfide (rotten eggs)
Conditionnement Inviolable
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium sulphide