Learn More
Sulfite de sodium, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10645812 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
1 kg
Code produit. 10645812
Marque: JT Baker 1777.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion >500°C
CAS 7757-83-7
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 95%
Formule moléculaire H14Na2O10S
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
Nom IUPAC Sulfite disodique heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 252.14
Densité 2.63 g/cm³ (20°C)