Learn More
Tartrate de sodium dihydraté, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31749380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31749380 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749380 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS0890500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tartrate
Note relative au nom Dihydraté
CAS 6106-24-7
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux fins ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Numéro MDL MFCD00150035
Synonyme unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
CID PubChem 131855972
Pourcentage de pureté 99 à 101 %
Qualité ACS