Learn More
Tartrate de sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| CAS | 6106-24-7 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 to 9 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C4H8Na2O8 |
| Numéro MDL | MFCD00150035 |
| Synonyme | unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi |
| Clé InChI | FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O |
| Afficher plus |