Learn More
Tartrate de sodium, dihydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ J.T.Baker™
Code produit 15598184 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598184 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598184 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 393101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Convient à la normalisation des réactifs Karl Fischer
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
Numéro MDL MFCD00150035
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
CID PubChem 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tartrate
Note relative au nom Dihydrate
CAS 6106-24-7
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.82kg
Nom IUPAC (2R3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; sodium;dihydraté
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté 100.1%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED