Learn More
Tellurite(IV) de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497527 250 g 250g
11487527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15633.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-20-2
Formule moléculaire H10Na2O9Te
Poids moléculaire (g/mol) 327.65
Numéro MDL MFCD00036141
Clé InChI OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
CID PubChem 24935
Nom IUPAC tellurite de sodium
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tellurite(IV)
Quantité 250 g
Formule linéaire Na2TeO3
Numéro UN UN3284
Merck Index 14,8685
Poids de la formule 221.58
Pourcentage de pureté 97%