Learn More
Tellurite(IV) de sodium, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398918 10 g 10g
11308928 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041778.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Sodium tellurite(IV) acts as an intermediate used in the extraction of the tellurium. It is used to make corrosion-resistant electroplated nickel. It is also used to add a bluish coating to iron, steel and aluminum. It serves as a growth medium for bacteria in microbiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-20-2
Formule moléculaire H10Na2O9Te
Poids moléculaire (g/mol) 327.65
Numéro MDL MFCD00036141
Clé InChI OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
CID PubChem 24935
Nom IUPAC disodium pentahydrate tellurate
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tellurite(IV)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 221.58
Aspect White powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tellurite(IV)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tellurite