Learn More
Tert-pentoxyde de sodium, solution 2,5 M (30 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722084 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722084 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10370624 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722084 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390151000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14593-46-5 , 109-99-9
Formule moléculaire C5H11NaO
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
Numéro MDL MFCD00064245
Clé InChI CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
CID PubChem 2733478
Nom IUPAC 2-méthyl-2-butanolate de sodium
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 66°C (1013.0 hPa)
Nom chimique ou matériau Sodium tert-pentoxide
Point de fusion < 5°C
Quantité 100 mL
Formule linéaire CH3CH2C(CH3)2ONa
Point d’éclair −21°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 110.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 29 to 31%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Aspect Yellow to light brown solution
Gravité spécifique 0.92
Densité 0.9200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.