Learn More
WTW™ Kits de test du sodium
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Conditionnement:
25 pièces
Spécification
Spécification
| Analytes | Kalignost, turbidométrique |
| À utiliser avec (application) | En solutions nutritives pour la fécondation |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 25 |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire du potassium (K) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Test en tube dans les solutions nutritives servant d'engrais
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: iron (III) nitrate,nitric acid