Learn More
Tétraborate de sodium, 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10378100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10378100 100 g Flacon en plastique 100g
10042780 500 g Flacon en plastique 500g
11904331 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10378100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206291000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Borax, fused
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Point d’ébullition 1575.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate
Point de fusion 741.0°C
Couleur Orange
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Na2B4O7
Fieser 04,461; 15,295
Merck Index 15,8726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.