Learn More
Tétraborate de sodium anhydre, 99,95 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365049 25 g 25g
11355049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087862.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1330-43-4 ∣ B4Na2O7 ∣ 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is a useful anhydrous borax for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Borax
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Point d’ébullition 1575°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate
Point de fusion 741°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.501
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Densité 2.637 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Slowly soluble in water (87.9g/L).
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Ungraded