Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, + de 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269370 1 kg Flacon en plastique 1kg
10577562 25 g Flacon en plastique 25g
10286843 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10269370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.65€
    66.65€ / 1kg
    Économisez 9.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax, Sodium borate decahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 75.0°C
Couleur Blanc
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 381.36
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.