Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate |
| Point de fusion | 75.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 10 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Formule linéaire | Na2B4O7·10H2O |
| Fieser | 04,461 |
| Merck Index | 15,8726 |
| Afficher plus |