Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans les détergents, les cosmétiques et les glaçures d‘émail. Il est également utilisé pour préparer des solutions tampons en biochimie, en tant que produit retardateur de flamme, anti-fongique, dans la fabrication de fibre de verre, en tant que flux en métallurgie, des boucliers de capture de neutrons pour les sources radioactives, un agent de texture dans la cuisson et en tant que précurseur pour d‘autres composés de bore. Le bain de borax en fusion est utile pour le traitement du revêtement en carbure sur les métaux. Il est utilisé comme catalyseur efficace sans métal pour les réactions Hetero-Michael dans un milieu aqueux.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le glycérol et l‘éthanol. Insoluble dans les acides
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate |
| Point de fusion | 75°C |
| pH | 9.24 |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 2500 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 1.73 |
| Formule linéaire | Na2B4O7·10H2O |
| Merck Index | 14,8590 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids |
| Afficher plus |