Learn More
Tétraborate de sodium décahydraté, ACS, 99,5 - 105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15456315
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15456315 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15456315 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040114.36
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Taux maximal d’impuretés : Matières insolubles 0,005 %, Cl 0,001 %, PO4 0,001 %, SO4 0,005 %, Ca 0,005 %, métaux lourds (sous forme de Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, PH d’une solution 0,01M 9,15-9,20 à 25°
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Point de fusion 75°C
CAS 1303-96-4
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Aspect Gray Powder
Plage de pourcentage du dosage 99.5-105.0%
Densité 1.73 g/cm3 at 20°C
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax, Sodium borate (tetra) decahydrate
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Poids moléculaire (g/mol) 381.36
Poids de la formule 381.37 (201.22 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Consigli di prudenza
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Borax
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.