Learn More
Décahydrate tétraborate de sodium, Solstice
Code produit 15698150 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
25g
4 pièces
500g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698150 4 x 2.5 kg 4 pièces
15688150 25 g 25g
15608160 500 g 500g
15678150 2.5 kg 2.50kg
15618160 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15698150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S96404X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    587.45€ / 4 pièces
    Économisez 62.55€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-04-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Forme physique Solid
Quantité 4 x 2.5 kg
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Poids de la formule 381,37 g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS
Densité 1,73g/mL à 25 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.