Learn More
Décahydrate tétraborate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,0-103,0 %, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15611070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
2.50kg
25kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15611070 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15631070 6 x 2.5 kg Flacon poly 6 pièces
15621070 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15611070 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 116252.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    91.58€ / 2.5kg
    Économisez 9.42€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,0 à 103,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tetraborate Decahydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 381,37 g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 103,0 %
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1,73g/mL à 25 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate decahydrate