Learn More
Décahydrate tétraborate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,0-103,0 %, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15631070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
2.50kg
25kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15631070 6 x 2.5 kg Flacon poly 6 pièces
15611070 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15621070 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15631070 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 116256X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    460.13€ / 6 pièces
    Économisez 49.87€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,0 à 103,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Synonyme Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Spécification
Point d’ébullition 1 575 °C
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 6 x 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 à 103,0%
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Poids de la formule 381.37
Pourcentage de pureté 99,0 à 103,0 %
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1,73 g/mL à 25 °C(lit.)