Learn More
Décahydrate de tétraborate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15653450 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15653450 500 g 500g
15623450 100 g 100g
15633450 1 kg 1kg
15663450 5 kg 5kg
15643450 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15653450 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31457500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, substance tampon, ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Numéro MDL MFCD00149193
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tetraborate Decahydrate
Note relative au nom Reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2B4O7 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 381.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Densité 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.