Learn More
Tétraborate de sodium décahydrate, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Note relative au nom | Reag. ISO |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 5 kg |
| Formule linéaire | Na2B4O7 · 10H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.37 |
| Poids de la formule | 381,37 g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥ 99,5 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Afficher plus |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?