Learn More
Tétraborate de sodium, TRC
Code produit 30427494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67309525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium tetraborate
CAS 1330-43-4
Quantité 25 g
Formule moléculaire B4 O7 . 2Na
Synonyme Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor
Formule InChI InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMILES [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
Nom IUPAC disodique ; 3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tétraborabicyclo[3.3.1]nonane
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Poids de la formule 201.9812