Learn More
Tétrachloroaluminate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398027 25 g 25g
11308037 5 g 5g
11318037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022375.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7784-16-9 | AlCl4Na | 191.771 g/mol
Sodium tetrachloroaluminate is used as Friedel-Crafts acylating agent , dehydrating and dehydrogenating agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-16-9
Formule moléculaire AlCl4Na
Poids moléculaire (g/mol) 191.771
Numéro MDL MFCD00050361
Clé InChI CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 16699350
Nom IUPAC tétrachloroaluminate de sodium
SMILES [Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrachloroaluminate
Point de fusion 185°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 191.78
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Pale yellow powder
Densité 2.01 g/cm3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrachloroaluminate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sodium tetrachloride