Learn More
Tétrachloroaurate(III) de sodium dihydraté, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Description
It is used in chemo-therapeutics. It is employed as a catalyst in the removal of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups. It is selective in the presence of aromatic TBS ethers, aliphatic triisopropylsilyl ethers, aliphatic tert-butyl(diphenyl)silyl ethers, or sterically hindered aliphatic TBS ethers. With excess catalyst, TBS ethers can also be transformed into 4-methoxybenzyl ethers or methyl ethers in one pot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate |
| Point de fusion | 100°C (decomposition) |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
| Densité | 0.8 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and ether. |
| Nom IUPAC | Tétrachlorogolduide dihydraté de sodium |
| Poids de la formule | 397.80 (361.77 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.