Learn More
Tétrachloropalladate(II) de sodium, env. 36 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10241832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10241832 1 g Flacon en verre 1g
10763581 5 g Flacon en verre 5g
10676212 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10241832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13820-53-6
Formule moléculaire Cl4Na2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 294.20
Numéro MDL MFCD00003487
Clé InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
CID PubChem 11000870
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrachloropalladate(II)
Note relative au nom ca. 36.4% Pd
Couleur Brun à orange ou vert-brun
Forme physique Cristaux de poudre et de granulés
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 36%
Formule linéaire Na2PdCl4
Fieser 05,626; 06,45; 09,207; 16,309; 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC tétrachloropalladate(2-) de sodium
Poids de la formule 294.21
Pourcentage de pureté ∼36% Pd
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrachloropalladate(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.