Learn More
Tétrafluoroborate de sodium, + de 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10062610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10062610 500 g Flacon en plastique 500g
10457940 25 g Flacon en plastique 25g
10165103 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10062610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192125000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-29-8
Formule moléculaire BF4Na
Poids moléculaire (g/mol) 109.79
Numéro MDL MFCD00003515
Clé InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
CID PubChem 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrafluoroborate
Point de fusion 384°C
Note relative au nom 98%
Couleur Marron à blanc
Forme physique Poudre, cristaux ou aiguilles
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire NaBF4
Merck Index 15, 8753
Informations sur la solubilité Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Nom IUPAC Sodium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 109.79
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.47
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.