Learn More
Tétrafluoroborate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489000 2 kg 2kg
11469000 100 g 100g
11479000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12393.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Sodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de sodium est utilisé dans les flux, la finition métallique et dans les circuits de placage. Il est utilisé comme matériau de départ dans la préparation de liquides ioniques ainsi que de trifluorure de bore. Il agit comme un catalyseur efficace pour la synthèse des 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones et des thiones.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-29-8
Formule moléculaire BF4Na
Poids moléculaire (g/mol) 109.79
Numéro MDL MFCD00003515
Clé InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
CID PubChem 4343483
Nom IUPAC Sodium ; tétrafluoroborate
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrafluoroborate
Point de fusion 384°C (dec.)
Quantité 2 kg
Formule linéaire NaBF4
Merck Index 14,8617
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 109.79
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.47