Learn More
Sodium Tetrafluoroborate, ≥98.0% (T), Honeywell Fluka™
Code produit 15696790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15696790 50 g Flacon poly 50g
15686790 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15696790 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 7152550G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a.,≥98.0% (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-29-8
Formule moléculaire BF4Na
Poids moléculaire (g/mol) 109.79
Numéro MDL MFCD00003515
Clé InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
CID PubChem 4343483
Nom IUPAC sodium;tetrafluoroborate
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetrafluoroborate
Point de fusion 384°C
Couleur Colorless
pH ∼3.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 50 g
Formule linéaire NaBF4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Medium, 30g/L at 20°C
Poids de la formule 109.79g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.47g/mL at 25°C