Learn More
Thiocyanate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081752
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11483834
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11867.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Composé utilisé pour convertir les halogénures d’alkyle en alkylthiocyanates correspondants. Subit des réactions de substitution nucléophiles avec des catalyseurs de transfert de phase. Le thiocyanate d’argent peut également être utilisé, la précipitation des halogénures d’argent insolubles facilite le travail. Le traitement du bromure d’isopropyle avec du thiocyanate de sodium dans une solution éthanolique chaude fournit du thiocyanate d’isopropyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1250g/l), l’alcool et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique, protège de l’humidité et de l’eau. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Point de fusion 287°C
Densité 1.74
pH 6 to 8
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3594965
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9327
Informations sur la solubilité Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone.
Poids de la formule 81.07
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium thiocyanate