Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98.0% (on dried basis, AT), Honeywell™
Code produit 15636870 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15636870 50 g Flacon poly 50g
15626870 250 g Flacon poly 250g
15616870 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15636870 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 7193850G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Purum p.a.,≥98.0% (on dried basis, AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Quantité 50 g
Formule linéaire NaSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
Poids de la formule 81.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dried basis, AT)
Conditionnement Flacon poly