Learn More
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium thiocyanate |
Point de fusion | 308°C |
Couleur | Colorless |
Forme physique | Solid |
Quantité | 3 kg |
Formule linéaire | NaSCN |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3594965 |
Nom IUPAC | sodium;thiocyanate |
Poids de la formule | 81.07g/mol |