Learn More
Thiocyanate de sodium, ≥ 98 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Thiocyanate |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Poids de la formule | 81.1 |
| Qualité | Réactif ACS |