Learn More
Thiocyanate de sodium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10379133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10379133 2.5 kg Flacon en plastique -
10572655 250 g Flacon en plastique 250g
10266300 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10379133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    126.65€ / 2.5kg
    Économisez 25.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nom IUPAC thiocyanate de sodium
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Point de fusion 287.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux et gros morceaux
Quantité 2.5 kg
Perte à la dessiccation 2.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Poids de la formule 81.07
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur