Learn More
Thiocyanate de sodium, anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 287 °C |
| CAS | 540-72-7 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 7,5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | CNNaS |
| Numéro MDL | MFCD00011123 |
| Synonyme | sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased |
| Clé InChI | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium thiocyanate
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.