Learn More
Thiocyanate de sodium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15508194 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15508194
Marque: Avantor J.T.Baker 393801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire CNNaS
Numéro MDL MFCD00011123
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[S-]C#N
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Poids de la formule 81.07
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.00kg