Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Thiocyanate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | NaSCN |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594965 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water, 1,000 g/L at 20°C |
| Poids de la formule | 81.07g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Réactif ACS |