Learn More
Solution de thiocyanate de sodium 0,05 mol/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12973624 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12973624 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12973624 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    48.43€ / 1000mL
    Économisez 14.47€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulphate
Conditionnement Flacon
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Concentration 0.05 M
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
Nom IUPAC propane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
CID PubChem 1030
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997