Learn More
Solution de thiocyanate de sodium 1 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Thiosulphate |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 57-55-6 |
| Formule moléculaire | C3H8O2 |
| Concentration | 1M (1N) |
| Clé InChI | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(CO)O |
| Nom IUPAC | propane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.095 |
| CID PubChem | 1030 |
| Afficher plus |