Learn More
Thiosulfate de sodium, 0,01 M, Chem-Lab
Code produit 11915517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11915517 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11915517 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1428.1000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme titrant redox en iodométrie pour la détermination du chlore TMAR selon SERES. Thiosulfate de sodium, 0,01M, Chem-Lab est une solution de 2,482 g de Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O par 1 L H 2 O. Il s’agit d’un composé inorganique dont la durée de conservation est excellente.
L’anion thiosulfate réagit stœchiométriquement avec l’iode en solution aqueuse. En raison de la nature quantitative de cette réaction, le thiosulfate de sodium est utilisé comme titrant redox dans l’analyse volumétrique et est un composant des expériences d’horloge à iode. Il permet de mesurer la teneur en oxygène de l’eau et d’estimer la concentration de certains composés en solution (peroxyde d’hydrogène, chlore). Il a également de nombreuses utilisations médicinales.
Spécification
Point d’ébullition 100 °C
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Point de fusion 48,3 °C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane ; disodique ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Poids de la formule 248,18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01mol/L
Densité 1.00g/mL