Learn More
Thiosulfate de sodium, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate |
| CAS | 7772-98-7, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule moléculaire | Na2O3S2 |
| Formule linéaire | Na2S2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00003499 |
| Merck Index | 15, 8821 |
| Afficher plus |