Learn More
Thiosulfate de sodium, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11944231 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11944231 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
10173600 1 L Flacon en plastique 1L
13468338 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11944231 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 124270025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    52.70€ / 2.5L
    Économisez 3.75€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction, solution étalon volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule moléculaire Na2O3S2
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro MDL MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
CID PubChem 24477
Poids de la formule 158.11
Qualité Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0950 to 0.1050N (20°C)