Learn More
Thiosulfate de sodium, solution normalisée 1,0N, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Type | Analytical Volumetric Solution |
| Quantité | 1 L |
| Poids de la formule | 158.1 |
| Qualité | Standard |