Learn More
Thiosulfate de sodium, 98,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate |
| Point de fusion | 48.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Perte à la dessiccation | 2% (105°C, 2 hrs) max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (on dry substance) (Iodimetry) |
| Formule linéaire | Na2S2O3 |
| Afficher plus |