Learn More
Thiosulfate de sodium, 98,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10092910 500 g Flacon en plastique 500g
10072510 1 kg Flacon en plastique 1kg
10472011 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11331790 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10092910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    29.65€ / 500g
    Économisez 3.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
Point de fusion 48.0°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ;dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane
Poids de la formule 158.1
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2% (105°C, 2 hrs) max.