Learn More
Thiosulfate de sodium, 98,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11331790 10 kg Récipient en plastique 10kg
10092910 500 g Flacon en plastique 500g
10072510 1 kg Flacon en plastique 1kg
10472011 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11331790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202870100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    290.65€ / 10kg
    Économisez 32.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
Point de fusion 48.0°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids de la formule 158.1
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2% (105°C, 2 hrs) max.
Conditionnement Récipient en plastique