Learn More
Thiosulfate de sodium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate |
| Point de fusion | 48.0°C |
| pH | 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.) |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 250 g |
| Perte à la dessiccation | 1% max. (105°C) |
| Conditionnement | Plastic Bottle |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodimetry) |
| Formule linéaire | Na2S2O3 |
| Merck Index | 15,8821 |
| Afficher plus |