Learn More
Thiosulfate de sodium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15219656 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15219656 5 kg 5kg
15213406 250 g 250g
15271906 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15219656 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    145.65€ / 5kg
    Économisez 29.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
Point de fusion 48.0°C
pH 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 5 kg
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C)
Conditionnement Plastic Bottle
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ;dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane
Poids de la formule 158.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique