Learn More
Thiosulfate de sodium anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438267 2500 g 2500g
11428267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17629.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.38€
    99.65€ / 2500g
    Économisez 21.73€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiosulfate de sodium est utilisé dans l‘analyse volumétrique pour estimer la concentration de certains composés en solution (peroxyde d‘hydrogène) ainsi que la teneur en chlore dans la poudre et l‘eau de blanchiment. Il est utilisé pour préparer les S-alkylthiosulfonates. En outre, il est utilisé dans le tannage du cuir et dans le traitement photographique. Il est utilisé comme antidote contre l‘empoisonnement au cyanure et sert de milieu d‘élimination sûr dans les laboratoires de chimie lors de travaux avec le brome, l‘iode et d‘autres oxydants forts. Il s‘agit d‘un élément important dans les réchauffeurs à main et les tampons de chauffage.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, l‘iode et le mercure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
Note relative au nom anhydrous
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.667
Formule linéaire Na2S2O3
Merck Index 14,8694
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 158.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Ungraded