Learn More
Concentré de thiosulfate de sodium, pour une solution standard de 1L, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Code produit 15615260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15615260 1 Pc. 1 pièce
15625260 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15615260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 382431EA
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
pour solution standard 1 L, 0,01 M Na2S2O3 (0,01 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate concentrate
Forme physique Liquid
Quantité 1 Pc.
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 158,11g/mol
Conditionnement Ampoule
Identifiant produit
  • Sodium thiosulfate concentrate