Learn More
Concentré de thiosulfate de sodium, pour une solution standard de 1L, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiosulfate concentrate |
| Note relative au nom | Pour la solution standard de 1L, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N) |
| % min. CAS | ≥20.0000% |
| % max. CAS | ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000% |
| Forme physique | Concentré |
| Quantité | 6 x 1 de chaque |
| Conditionnement | Ampoule |
| Formule moléculaire | H10Na2O8S2 |
| Formule linéaire | Na2S2O3 |
| Show More |