Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 99,5+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10732964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732964 5 kg Flacon en plastique 5kg
10697411 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10732964 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424460051
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7
Numéro MDL MFCD00149186
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC disodium ; dioxido-oxo-sultanylidène-$l^6-sulfane ; pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate pentahydrate
Point de fusion 48.5°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.72
Plage de pourcentage du dosage 99.5 to 101% (Iodimetry)
Informations sur la décomposition >45°C
Densité 1.7200g/mL
Formule moléculaire Na2O3S2·5H2O
Formule linéaire Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Informations sur la solubilité Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Poids moléculaire (g/mol) 248.18
Poids de la formule 248.18
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS